GEN-7023
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTMA:DOPE (1:1) containing 0.5% NBD-DOPE (Fluorescent)
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
contém
NBD-DOPE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-
1,3-benzoxadiazol-4-yl)) as fluorescent label
composição
Deionized RNAse-free Water
concentração
0.02 mM (NBD-DOPE)
2 mM (DOPE)
2 mM (DOTMA)
Impurezas
1:1 mol/mol DOTMA:DOPE
tamanho de partícula
100 nm
pH
7
razão de absorbância
460/535 nm
Descrição geral
Aplicação
Gene delivery
Lipid-protein interactions
Armazenamento e estabilidade
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)