Documentos Principais
G6406
Sigma-Aldrich
Glycine anhydride
99%
Sinônimo(s):
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Beilstein:
112112
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
chave InChI
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)