Key Documents
F4203
Sigma-Aldrich
2-Fluoroanisole
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Beilstein:
1859755
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
154-155 °C (lit.)
pf
−39 °C (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
chave InChI
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup