Documentos Principais
F13355
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylacetonitrile
99%
Sinônimo(s):
3-Fluorobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
135.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
chave InChI
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)