Documentos
E9404
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidoacetate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pb
260 °C/712 mmHg (lit.)
pf
43-46 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3