Documentos Principais
E45201
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylcyanoacetate
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CN)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
95%
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5053 (lit.)
p.e.
275 °C (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
chave InChI
SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)