Documentos
E33408
Sigma-Aldrich
Ethyl isodehydracetate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
pb
290-295 °C (lit.)
pf
17-18 °C (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
A M Maione et al.
Steroids, 54(3), 313-320 (1989-09-01)
Condensation of C22 and C21 steroidal aldehydes with ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 1 in alkaline medium, followed by decarboxylation, provides a simple route to the alpha, beta-unsaturated side-chain delta-lactone synthesis for a classical withanolide precursor.