E29168
2-Etil-1-hexanol
≥99%
Sinônimo(s):
Álcool iso-octílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.49 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
550 °F
Lim. expl.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
183-186 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?