Documentos Principais
E15809
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxohexanoate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
507689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
104 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)