Ensaio
99%
pf
92-94 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
chave InChI
SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?