Documentos Principais
DWKWGW0255V
Azlon Gram Stain Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
WGW0255V
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
low-density polyethylene bottle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW0255V
capacidade
250 mL
Aplicação
Ideal for use with Gram-stain solutions
Características e benefícios
Set of 5 wash bottles for use with Crystal Violet solution, Lugols iodine solution, Gram iodine solution, Gram colour/de-colourising solution, Safranine solution
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)