Documentos Principais
DWKW242832-A
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 6 mL, case of 1000
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
white bottle
embalagem
pkg of 1 packs
case of 1000
fabricante/nome comercial
WHEATON® W242832-A
capacidade
6 mL
Aplicação
Opthalmic, IVD Kits, Other
Características e benefícios
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)