Documentos Principais
DWKW216957
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL), flat vinyl liner
Sinônimo(s):
W216957
Selecione um tamanho
84 EA
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
84 EA
R$ 2.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 2.150,00
Check Cart for Availability
Materiais
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
with cap
embalagem
case of 84 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216957
diâm. da garrafa A x L
(66 mm) (119 mm) (413 mm)
capacidade
(250 mL)
conector
45-400 neck
45-400
Características e benefícios
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)