Documentos Principais
DWKBPM0250P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
BPM0250P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
condição de armazenamento
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
capacidade
250 mL
Aplicação
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)