DWK986720
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20), screw cap, case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinônimo(s):
986720
Selecione um tamanho
R$ 3.111,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.111,00
Produtos recomendados
Materiais
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986720
diâm. da garrafa A x L
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
capacidade
(20)
conector
22-400 neck
22-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Características e benefícios
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)