Documentos Principais
DWK986581
WHEATON® liquid scintillation vial with separate foil lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray, screw cap
Sinônimo(s):
986581
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 3.284,00
R$ 3.284,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 3.284,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 3.284,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Materiais
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
Características
with cap
embalagem
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986581
diâm. da garrafa A x L
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
capacidade
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Características e benefícios
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)