Documentos Principais
DWK73808-13415
Kimble® Closed Top Polypropylene Screw Thread Cap With Welded Ptfe-Faced Silicone Liner
13-415
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 2.678,00
R$ 2.678,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 2.678,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
R$ 2.678,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE/silicone liner
red polypropylene screw cap (Push fit)
embalagem
pkg of 1 packs
fabricante/nome comercial
Kimble® 73808-13415
conector
thread
Aplicação
Closure solution for vials and bottles
Características e benefícios
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Closures are ideal for repeated autoclaving
  • Welded liner technology eliminates the possibility of glue contamination
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)