Documentos Principais
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
Sinônimo(s):
292282501
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 292282501
diâmetro × espessura
(26 mm) (5 mm)
conector
GL 45 neck
Descrição geral
Suitable for PBT screw cap
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)