Documentos Principais
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
Sinônimo(s):
286218204
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 548,00
R$ 548,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 548,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 548,00
Check Cart for Availability
Materiais
silicone seal
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 286218204
diâmetro × espessura
(29 mm) (16 mm)
conector
GL 32 neck
Descrição geral
Suitable for PBT screw cap
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)