Documentos
DWK258526301
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 3
Sinônimo(s):
258526301
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 258526301
volume do frasco
(175 mL)
tamanho de poro
3 porosity
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences