Documentos Principais
DWK258526207
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 2
Sinônimo(s):
258526207
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 6.678,00
R$ 6.678,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 6.678,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
R$ 6.678,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 258526207
diâmetro do disco
175 mm
diâmetro do filtro
175 mm
volume do frasco
(175 mL)
tamanho de poro
2 porosity
capacidade
4000 mL capacity
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)