Documentos Principais
DWK258521106
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (45 mL), porosity 1
Sinônimo(s):
258521106
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 585,00
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 585,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 258521106
diâmetro do disco
45 mm
diâmetro do filtro
45 mm
volume do frasco
(45 mL)
tamanho de poro
1 porosity
capacidade
75 mL capacity
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)