Documentos Principais
DWK241934603
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck Joints: ST/NS/29 (32)
Sinônimo(s):
241934603
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 3.578,00
R$ 3.578,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 3.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 3.578,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
Joints: ST/NS neck/29 (32)
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241934603
capacidade do frasco
(500 mL)
Descrição geral
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)