DWK231700006
Nmr Tube, 100Mhz, Borosilicate Glass 5.1, 178 Mm
Sinônimo(s):
231700006
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Borosilicate glass/PTFE vial
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
231700006
Parâmetros
100 MHz frequency
tamanho do tubo de RMN
178 mm
Categorias relacionadas
Aplicação
Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR spectroscopy), Storage and transport of measurement solutions Designed for use in low to most mid field NMR spectrometers, Boro 3.3, EVA
Características e benefícios
Close tolerances and accuracy, especially to their straightness, wall thickness and wall thickness distribution; Supplied with cap
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)