DWK224886
WHEATON® clear sample vial with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (16 mL), screw cap
Sinônimo(s):
224886
Selecione um tamanho
R$ 1.991,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.991,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
case of 144 ea partitioned tray
fabricante/nome comercial
WHEATON® 224886
capacidade do tubo
(16 mL)
diâmetro do tubo
(21 mm)
conector
neck (External Thread)
Descrição geral
- Screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples, and metal foil liner for hydrocarbons.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
- Vials with caps attached packaged in partitioned trays
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)