Documentos Principais
DWK209121
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
Sinônimo(s):
209121
Selecione um tamanho
24 EACH
R$ 1.050,00
R$ 1.050,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EACH
R$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 1.050,00
Check Cart for Availability
Materiais
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209121
diâmetro do frasco × A
16 mm × 38 mm
capacidade
4 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)