Documentos Principais
DWK218018855
DURAN® graduated laboratory bottle
with cap, round glass bottle, bottle capacity (15,000 mL), non-sterile
Sinônimo(s):
218018855
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 4.704,00
R$ 4.704,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 4.704,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 4.704,00
Check Cart for Availability
Materiais
round glass bottle
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 218018855
capacidade do frasco
(15,000 mL)
Descrição geral
with DIN 168-1 Thread, graduated
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)