Documentos Principais
DWK217415404
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM, neck diam. 50 mm
Sinônimo(s):
217415404
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 2.306,00
R$ 2.306,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 2.306,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.306,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Materiais
round bottom
wide neck
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217415404
capacidade
1000 mL
diâmetro do gargalo
50 mm
Aplicação
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Características e benefícios
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)