CLS43205L
Pyrex® round-bottom boiling flask, short neck
capacity 5,000 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flask glass, round flask
Selecione um tamanho
R$ 5.425,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.425,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
Junta
joint ST/NS45/50
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 4320-5L
disponibilidade
not available in EU
capacidade
5,000 mL
tamanho do gargalo
(1)
Descrição geral
- PYREX® round-bottom boiling flasks are routinely used in various laboratory applications.
- Manufactured from low expansion borosilicate glass that provides better clarity, strength, heat, and chemical resistance even in the most demanding laboratory conditions.
- Precise wall thickness ensures optimal thermal transfer and provides mechanical strength for greater shock resistance.
- Chemically durable, these flasks are ideal for contamination-free results.
- The normal working temperature for PYREX® boling flasks is 230 °C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)