Documentos Principais
DWK213914478
DURAN® measuring cylinder ungraduated with hexagonal base
glass, cylinder capacity 500 mL, unstamped
Sinônimo(s):
213914478
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 2.831,00
R$ 2.831,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 2.831,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.831,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
Características
lid: no
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213914478
Capacidade do cilindro
500 mL
Descrição geral
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable white print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. The volume content tolerances conform to accuracy Class B.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)