Key Documents
DWK213112401
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 20 mL
Sinônimo(s):
213112401
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
descrição
With Spout, With Print
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213112401
cylinder capacity
20 mL
Aplicação
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Características e benefícios
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)