Documentos Principais
DWK177105
Wheaton® Ampule Snapper, Disposable, 1 And 2 Ml
Sinônimo(s):
177105
Selecione um tamanho
144 EACH
R$ 278,00
R$ 278,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
144 EACH
R$ 278,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
R$ 278,00
Check Cart for Availability
Características
disposable
embalagem
pkg of 144 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 177105
capacity × capacity
1 mL × 2 mL
Aplicação
Snaps Ampules
Características e benefícios
  • Protects against glass splinters
  • Prevents cross-contamination
  • For Ampule size 1 and 2mL
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)