Documentos Principais
DWK11-5300-500
Wheaton® Microliter Vial
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 287,00
R$ 287,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 287,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 287,00
Check Cart for Availability
Materiais
conical polypropylene vial
embalagem
pkg of 1 packs
fabricante/nome comercial
WHEATON® 11-5300-500
capacidade
500 μL
Aplicação
Chromatography
Características e benefícios
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)