Documentos Principais
DWK11-0051G
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
green PTFE cap (Push fit)
Selecione um tamanho
100 EACH
R$ 263,00
R$ 263,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EACH
R$ 263,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
R$ 263,00
Check Cart for Availability
Materiais
green PTFE cap (Push fit)
Características
cap with septa
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 11-0051G
Aplicação
Chromatography
Características e benefícios
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)