Documentos Principais
D99250
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
95%
Sinônimo(s):
Diethyl phosphonoacetaldehyde diethyl acetal, NSC 407851, NSC 77101
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.905,00
R$ 1.905,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.905,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2O)2CHCH2P(O)(OCH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
254.26
Beilstein:
1785614
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.905,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
p.e.
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • α,β-Alkenal derivatives by two-carbon homologation
  • Lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions
  • α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence
  • Inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions
Reactant for Friedel-Crafts reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)