Key Documents
D89204
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propylamine
≥99%
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, DEAPA
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2N(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Beilstein:
741879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
19.5 mmHg ( 70 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
419 °F
Lim. expl.
11.6 %
índice de refração
n20/D 1.4416 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
densidade
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Diethylamino)propylamine (3-(diethylamino)-1-propylamine) is a diamine.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemical surface modifications of microfibrillated cellulose.
Stenstad P, et al.
Cellulose, 15(1) (2008)
Amine-modified poly (vinyl alcohol) s as non-viral vectors for siRNA delivery: effects of the degree of amine substitution on physicochemical properties and knockdown efficiency.
Nguyen J, et al.
Pharmaceut. Res., 27(12), 2670-2682 (2010)
Hyaluronated nanoparticles with pH-and enzyme-responsive drug release properties.
Kim SW, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 359-364 (2014)