Documentos Principais
D85403
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylsuccinate
95%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)