Key Documents
D76404
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-xylene
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
175.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pb
222 °C (lit.)
pf
69-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
chave InChI
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)