Documentos Principais
D76005
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorotoluene
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
161.03
Beilstein:
1907194
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.550 (lit.)
p.e.
196-203 °C (lit.)
densidade
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)