Documentos Principais
161365
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorotoluene
97%
Selecione um tamanho
100 G
R$ 537,00
R$ 537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 537,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
161.03
Beilstein:
1931687
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
200.5 °C/741 mmHg (lit.)
densidade
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4-Dichlorotoluene is added as growth supplement in culture medium of Ralstonia sp. strain PS12[1].
Aplicação
3,4-Dichlorotoluene was used in determination of enthalpy of formation for molecular complexes of I2 with chloromethylbenzene molecules in CCl4[2].
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
85 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thermochemistry of molecular complexes. 4. Molecular complexes of I2 with chloromethylbenzenes.
Greaux JB, et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 13(3), 245-248 (1992)
Katrin Pollmann et al.
Journal of bacteriology, 184(19), 5261-5274 (2002-09-10)
Ralstonia sp. strain PS12 is able to use 2,4-, 2,5-, and 3,4-dichlorotoluene as growth substrates. Dichloromethylcatechols are central intermediates that are formed by TecA tetrachlorobenzene dioxygenase-mediated activation at two adjacent unsubstituted carbon atoms followed by TecB chlorobenzene dihydrodiol dehydrogenase-catalyzed rearomatization