D74509
2,6-Dichlorostyrene
99%
Sinônimo(s):
2,6-Dichlorovinylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.574 (lit.)
pb
88-90 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1C=C
InChI
1S/C8H6Cl2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
chave InChI
YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.