Documentos Principais
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenylpropionic acid
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 512,00
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 512,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Beilstein:
1912506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
151-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
chave InChI
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)