D198609
2,5-Dinitrophenol
97%
Sinônimo(s):
γ-Dinitrophenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
contém
5-25% water
técnica(s)
titration: suitable
pf
103-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
chave InChI
UWEZBKLLMKVIPI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges