Documentos Principais
D183202
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethylpyrimidine
≥93%, technical grade
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.064,00
R$ 1.064,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.064,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
107068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.064,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Ensaio
≥93%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
154 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)ncn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-6(2)8-4-7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
LSBIUXKNVUBKRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)