Documentos Principais
D146803
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanthranilic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H2-2-(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
off-white to brown
pf
194-196 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-5-3-6(2)8(10)7(4-5)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)