D142700
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
97%
Sinônimo(s):
2-Dimethylaminomethyl-3-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
98 °C/4 mmHg (lit.)
pf
56-59 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
chave InChI
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?