Documentos Principais
D138002
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
96%
Sinônimo(s):
Dimethyl-3-oxoglutarate
About This Item
Fórmula linear:
CO(CH2COOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
Beilstein:
1366042
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
96%
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)