Documentos
D104604
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol
95%
Sinônimo(s):
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H48O
Número CAS:
Peso molecular:
388.67
Beilstein:
2418594
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3