Documentos Principais
D0261
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl) taurine sodium salt
Sinônimo(s):
DNP-Taurine
About This Item
Fórmula linear:
C8H8N3O7SNa
Número CAS:
Peso molecular:
313.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OS(=O)(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O7S.Na/c12-10(13)6-1-2-7(8(5-6)11(14)15)9-3-4-19(16,17)18;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
chave InChI
AXJWYGAWAZMPCM-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)