Documentos Principais
CLS999075
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~75 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9990
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Corning 9990-75
D.E.
~75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)